Learn More
BRAND™ Fiole jaugée classe A en verre borosilicaté Blaubrand™ avec bouchon en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 ml
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Type de goulot:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Flacon volumétrique de classe A
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
- Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
- Bouchon en polypropylène inclus
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Description | Marquage DE-M |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Afficher plus |