Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™, avec certificat
Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex. La pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BRAND™ BLAUBRAND™ fournit un délai d’attente de seulemet 5 secondes. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque:  BRAND™ 929711
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Code produit. 15981841
  • 47.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Marquage DE-M de classe AS
  • Délai de réponse : 5 secondes
  • Toutes les pipettes à poire BLAUBRAND™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant
  • Livrées avec un certificat de conformité individuel
Spécification
Spécification
Oui
DIN EN ISO 648
AR-GLAStrade;
Un trait
Noir
440 mm
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
plusmn; 0,2 ml
9 ml
Pipette volumétrique avec bulbe