Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
10 ml
30 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction AR-GLAS™ conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Classe AS , marquage DE-M
- Temps d’attente 5 secondes
- Comprend un certificat de lot USP.
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Spécification
| Précision | ±0.01 mL USP |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | To Deliver |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS |
| Graduée | Oui |
| Type de graduation | Marquage DE |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 6 ml |
| Afficher plus |