Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ ETERNA
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A
- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Autoclavables
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Avec bec verseur intégré et base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
- Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume
- Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Marquage DE-M, graduations indélébiles ambrées |
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Ambré |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Hauteur (métrique) | 505 mm |
| Tolerance Metric | ±10 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Afficher plus |