Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, avec certificat
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
15 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En AR-GLAS™
- Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 0,5 à 100 ml
- Livré avec un certificat de conformité USP individuel
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP |
| Classe | A |
| Matériau | AR-GLAStrade; |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Type | Pipette à poire |