Learn More
BRAND™ Pipettes à poire en verre à un seul trait BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
L’émail bleu à contraste élevé représente une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
53.10€ - 131.06€
Spécification
Certifications/Conformité | USP |
---|---|
Classe | A |
Matériau | AR-GLAStrade; |
Type | Pipette à poire |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15338207
|
BRAND™
30601 |
0,5 ml |
112.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15188254
|
BRAND™
30602 |
1 ml |
101.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15121607
|
BRAND™
30603 |
2 ml |
87.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15214069
|
BRAND™
30605 |
3 ml |
53.10€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15181627
|
BRAND™
30606 |
4 ml |
62.55€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15208918
|
BRAND™
30609 |
7 ml |
72.60€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15128264
|
BRAND™
30613 |
15 ml |
68.65€
6 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15198254
|
BRAND™
30615 |
25 ml |
72.14€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15379212
|
BRAND™
30617 |
40 ml |
103.10€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15111677
|
BRAND™
30619 |
100 ml |
131.06€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En AR-GLAS™
- Géométrie en flux optimisée en basculement pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu pour plus de durabilité
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 0,5 à 100 ml
- Fourni avec le numéro de lot et un certificat de lot USP fourni dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
A | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette à poire |