Learn More
BRAND™ Fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A revêtue Blaubrand™ PURprotect™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Taille du bouchon:
14/23
19/26
24/29
Type de goulot:
Large
Étroit
Tolérance:
±0.4 ml
± 0,15 ml
± 0,1 ml
± 0,25 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- En verre borosilicaté
- Conforme aux normes DIN EN ISO 1042.
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In).
- Le revêtement PUR enveloppe les fioles jaugées comme une peau protectrice. En cas de rupture, le revêtement de sécurité aide à contenir les fragments de verre.
- Sa charge électrostatique n’est pas supérieure à celle des flacons en verre sans couche de protection.
- Le revêtement bleu clair n’empêche pas de distinguer le contenu.
- La température de fonctionnement maximale à la chaleur sèche est 135°C (durée d’exposition < 30 min).
- L’autoclavage fréquent à 121°C réduit la protection contre les éclaboussures.
- Nettoyage jusqu’à 95°C max.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonné pour contenir |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent avec revêtement bleu clair |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de goulot | Étroit |
| Nbre par carton | 1 unité |
| Tolérance | ±0.4 ml |
| Classe | A |
| Afficher plus |