Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait
Code produit. 11343854 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
9 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
± 0,015 ml
0,015 mL
plusmn;0,02 ml
plusmn; 0,005
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,08 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11343854
Marque: BRAND™ 29706
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Marquage DE-M
Quantité 6/boîte
Tolérance plusmn; 0,015 ml
Couleur Rouge
Volume (métrique) 4 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Type Pipette à poire