Learn More
BRAND™ Pipettes à poire à 2 repères Blaubrand™ AR-GLAS™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 mL
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolérance:
±0.02 ml
± 0,008 ml
plusmn; 0,005 ml
plusmn; 0,015 ml
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,03 ml
plusmn; 0,05 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
300 mm
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 repères avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certification DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Graduations | 0,1 mL |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Quantité | 6/boîte |
| Tolérance | plusmn; 0,01 ml |
| Afficher plus |