Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour BLC/CXCL13 humain
Code produit. 17175409
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 17175409
Marque: Invitrogen™ EHCXCL13X5
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour BLC/CSCL13 humain (BLC Hu) permet la quantification du BLC Hu dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu BLC naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le BLC humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le lymphocyte B chimiotactique, cloné indépendamment et appelé Angie, est une chimiokine CXC fortement exprimée dans les follicules de la rate, les ganglions lymphatiques et les plaques de Peyer. Il favorise préférentiellement la migration des lymphocytes B (par rapport aux cellules T et aux macrophages), en stimulant apparemment l’afflux de calcium dans les cellules, et la chimiotaxie des cellules, exprimant le récepteur 1 de lymphomes de Burkitt (BLR-1). Il peut donc fonctionner lors de la migration des lymphocytes B vers les follicules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion O43927
Plage de dosage 1,37 pg/ml à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,5 pg/ml
Plage d’étalonnage 1,5 pg/ml à 1 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Facteurs de croissance & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 10563
Symbole de gène(s) CXCL13
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Étalon, Anticorps de détection biotinylé, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, SAV-HRP, Chromogène, Tampon de lavage
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme ANGIE, ANGIE2, BCA-1, BCA1, BLC, BLR1L, SCYB13
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min