missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Blebbistatin, MedChemExpress

Code produit. 16401857
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16401857

Marque: Medchem Express HY13441

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress (-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.

(-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.

Spécification

Nom chimique ou matériau (-)-Blebbistatin
Forme physique Powder
CAS 856925-71-8
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H16N2O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme (S)-(-)-Blebbistatin
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (34.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(N=C(N(C2=CC=CC=C2)CC3)[C@]3(O)C4=O)C4=C1
Poids moléculaire (g/mol) 292.33
Poids de la formule 292.33
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis