Learn More
Eurofins DiscoverX Blk Human Protein, Active
Description
Activation of B cells by various ligands is accompanied by activation of src-family protein tyrosine kinases. Cross-linking of the B-cell receptor leads to the activation of src-family PTKs BLK (B-cell lymphocyte kinase), Fyn, and Lyn. Specific B and T cell progenitor subsets are preferentially susceptible to transformation by BLK and suggest a role for BLK in the control of proliferation during B cell development. BLK protein tyrosine kinase is found primarily in hematopoietic cells and inhibitors may be of therapeutic use in the treatment of B cell lymphoma.
GenBank NM_001715. The recombinant protein contains one residue which is in conflict with NM_001715. This is M287V and is reported inGenBank S76617 and BC007371.
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 58.8 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | ≥64% |
| Protéine | Blk, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.