Learn More
OHAUS™ Couvercle de bloc
Code produit. 15712599 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Nbre de blocs:
2
4
6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15712599
Marque: OHAUS™ 30400179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle de bloc OHAUS™ est un couvercle transparent à utiliser avec des blocs à basse température.
  • Les accessoires de chauffage de bloc comprennent des blocs modulaires pour accueillir presque tous les échantillons
  • Les blocs modulaires sont dotés d’un contact étroit entre les tubes et les parois, ce qui permet une rétention thermique maximale
  • La plupart des blocs possèdent un puits à thermomètre pour mesurer la température du bloc
  • Des bains de sable en acier inoxydable sont disponibles pour les échantillons irréguliers lorsqu’aucun bloc adapté n’est disponible
  • Les couvercles à basse température permettent de réduire le débit d’air pour une meilleure stabilité de la température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Couvercle, bloc 2 basse température
Type Accessoire, couvercle de bloc
À utiliser avec (application) Basses températures
Nbre de blocs 2