Learn More
Sartorius™ Poids blocs
Code produit. p-7160252 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
5 g
10 g
20 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15365276
Marque: Sartorius™ YCW7159AC02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les poids blocs sont des standards de travail de haute qualité pour une utilisation quotidienne, fabriqués en matériaux de haute qualité.
  • Tolérances conformes à OIML R111-1
  • Non magnétisable
  • Fabriqués en fonte laquée noir avec une densité de 7 200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids bloc
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage DAkkS
Classification OIML Classe M1
Matériau Fonte
Poids (métrique) 10 g
Densité 7 200 kg/m³