Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Product Code. 15387948 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15387948
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En alliage d’aluminium
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
  • Blocs en alliage d’aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 15 ml
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 15
Type Bloc