Learn More
Thermo Scientific™ Base pour gélose au sang nº 2 avec sang de mouton
Code produit. 12927128
Click to view available options
Description:
Gélose au sang n° 2 avec sang de mouton
Code produit. 12927128
Marque: Thermo Scientific™ PB0115A
Cultivez et isolez des pathogènes exigeants et d’autres microorganismes ayant des réactions hémolytiques clairement visibles avec ce milieu prêt à l’emploi.
Cultivez et isolez les pathogènes fastidieux et autres microorganismes ayant des réactions hémolytiques clairement visibles avec la base de gélose nº2 au sang de mouton Thermo Scientific™ Oxoid™. La formulation spécialement conçue répond aux besoins d’une gélose au sang nutritive permettant une récupération maximale des organismes délicats sans interférer avec leur réaction hémolytique. L’ajout de sang de mouton défibriné offre des facteurs de croissance supplémentaires et permet de déterminer des motifs hémolytiques.
Utiliser la base de gélose n°2 au sang de mouton pour la récupération d’organismes exigeants sans interférer avec leurs réactions hémolytiques.
  • Présente des propriétés favorisant une croissance supérieure et une meilleure formation des pigments dans les bactéries chromogènes.
  • Favorise le développement colonial prolifique précoce des organismes exigeants, en particulier des streptocoques et des pneumocoques.
  • Permet de déterminer des motifs de réaction hémolytique grâce à l’ajout de sang de mouton défibriné.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Comparée à la peptone de soja fraîche, la base pour gélose au sang n° 2 présente des propriétés favorisant une croissance supérieure ou égale et une meilleure formation des pigments dans les bactéries chromogènes. La comparaison avec de nombreuses autres géloses au sang a montré qu’avec la base pour gélose au sang n° 2 Oxoid, la croissance de nombreuses bactéries est considérablement améliorée, en particulier celle des streptocoques et des pneumocoques exigeants, comme le démontre le développement colonial prolifique précoce.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose au sang n° 2 avec sang de mouton
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g±1,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/paquet