Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, Grade BF 3, Disques
Le papier de transfert Sartorius Stedim Biotech™ , Grade BF 3 , en disques, est très pur et idéal pour le transfert et la chromatographie.
40.30€ - 995.00€
Spécification
Description | Montée capillaire : 130 mm/10 min, poids : 330 g/m2, 100/boîte |
---|---|
Épaisseur du film | 0,76 mm |
Format | Disque |
Qualité | BF 3 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-022 |
22 mm |
242.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-025 |
25 mm |
40.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-150 |
150 mm |
995.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 3 est idéal pour augmenter et maintenir le transport du liquide à partir du tampon et comme réservoir tampon dans les méthodes de transfert capillaire et demi-sec.
Spécification
Montée capillaire : 130 mm/10 min, poids : 330 g/m2, 100/boîte | |
0,76 mm | |
Disque | |
BF 3 |