Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papier de transfert, grade BF 3, feuilles
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
200 mm
Largeur (métrique):
155 mm
200 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Cette qualité de papier très pure est non seulement idéale pour le transfert et la chromatographie, mais également pour un large éventail d’applications d’absorption telles que celles courantes dans les sciences de la vie et le diagnostic.
- Composé de linters de coton hautement purs pour un flux de tampon et des transferts uniformes.
- Aucun additif pour éviter toute interférence pendant le transfert.
- Le grade BF 3 est idéal pour augmenter et maintenir le transport du liquide à partir du tampon et comme réservoir tampon dans les méthodes de transfert capillaire et demi-sec.
Spécification
Spécification
| Description | Montée capillaire : 130 mm/10 min, poids : 330 g/m2, 100/boîte |
| Dimensions (L x l) | 135 x 155 mm |
| Épaisseur du film | 0,76 mm |
| Format | Feuille |
| Qualité | BF 3 |
| Largeur (métrique) | 155 mm |
| Longueur (métrique) | 135 mm |