Learn More
Cytiva Étalon protéique Blue Dextran 2000
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Description
- Pour une utilisation dans l’isolement et la purification des protéines
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Étalon de poids moléculaire pour protéines |
| Forme | Solide |
| À utiliser avec (application) | Détermination du volume vide des colonnes par filtration sur gel |
| Quantité | 10 g |