Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol bleus
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Le disque à récurer à usage intensif élimine la saleté, les déversements, les salissures et 1 à 2 couches de finition
- Laisse les surfaces propres pour le revêtement
- Conçu pour un brunissage fréquent avec moins de poussière et de brûlure
- Le disque lavable et réutilisable est économique et permet de reporter l’élimination en fin de vie dans les décharges
- Les tampons polyvalents peuvent être utilisés de manière intensive pour le nettoyage en pulvérisation et le lavage à la mousse
- Disponibles en différentes tailles pour les machines de lavage de sol rotatives et automatiques fonctionnant à faible vitesse (175-600 tr/min)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disques de décapage |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) | 305 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage par pulvérisation et récurage à la mousse |
| À utiliser avec (équipement) | Machines de nettoyage de sol rotatives et automatiques |
| Modèle | Rond |