Learn More
Scotch-Brite™ Disques de sol bleus
Code produit. p-7213739
Click to view available options
Diamètre (métrique):
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 17118830
Marque: Scotch-Brite™ 7100182686
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour un brunissage fréquent avec moins de poussière et de brûlure, utilisé pour restaurer le brillant sur des sols dépolis. Peut être utilisé mouillé pour l’entretien régulier des sols non protégés. Ces disques sont également recommandés pour le décapage à sec des sols mous.
  • Le disque à récurer à usage intensif élimine la saleté, les déversements, les salissures et 1 à 2 couches de finition
  • Laisse les surfaces propres pour le revêtement
  • Conçu pour un brunissage fréquent avec moins de poussière et de brûlure
  • Le disque lavable et réutilisable est économique et permet de reporter l’élimination en fin de vie dans les décharges
  • Les tampons polyvalents peuvent être utilisés de manière intensive pour le nettoyage en pulvérisation et le lavage à la mousse
  • Disponibles en différentes tailles pour les machines de lavage de sol rotatives et automatiques fonctionnant à faible vitesse (175-600 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Disques de décapage
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) 254 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage par pulvérisation et récurage à la mousse
À utiliser avec (équipement) Machines de nettoyage de sol rotatives et automatiques
Modèle Rond