Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques de classe B avec robinet d’arrêt latéral en PTFE, graduation bleue
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 mL
Unit Size:
1 pièce
Description
- Conformes à la norme de pelletisation
- Schellbach
- Ligne courte
- Avec graduation bleue
- Conforme à la norme DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE, sans robinet d’arrêt intermédiaire
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,1 ml |
| Comprend | Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml |
| Balance | Bleu |
| Robinets d’arrêt | Latéral |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ± 0,075 ml |
| Type | Burette de titration automatique |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction