Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques de classe B avec robinet d’arrêt latéral en PTFE, graduation bleue
Code produit. p-8011825
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 ml
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10727661
Marque: Hirschmann™ 3410375
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe B avec graduation bleue sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
  • Conformes à la norme de pelletisation
  • Schellbach
  • Ligne courte
  • Avec graduation bleue
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 385
  • Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE, sans robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
Capacité (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Graduations 0,1 ml
Comprend Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Latéral
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ± 0,075 ml
Type Burette de titration automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385