Learn More
Buerkle™ Béchers en plastique gradués avec poignée
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Graduations en encre bleue permanente
- Translucide
- Autoclavables jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) de la base | 120 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 170 mm |
| Capacité (métrique) | 3000 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 242 mm |
| Comprend | Poignée |
| Quantité | 6/boîte |
| Type | Bécher |
| Afficher plus |