Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bac à glace isolé bleu pour laboratoire
Code produit. 12328707 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12328707
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ M188489191
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec de la glace, de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide. Le bac à glace bleu pour laboratoire isolé Bel Art™ supporte des températures comprises entre –196°C et 90°C.
  • Plage de températures : -196°C à 90°C
  • Anti-exsudation, propriétés isolantes supérieures
  • Étanche
  • Résistant aux produits chimiques
  • Racks flottants pour tubes disponibles (pour l’eau, les suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et l’azote liquide) ; À utiliser avec de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide.
Spécification
À utiliser avec (application) À utiliser avec de la glace, de la glace sèche, des suspensions alcooliques épaisses de glace sèche et de l’azote liquide
Matériau Mousse polymère
Type Bac à glace isolé pour laboratoire
Couleur Bleu
Capacité (métrique) 9 L
Gamme de températures –196 à 90°C