Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile bleu résistants aux produits chimiques, modèle 7555 EBT
Description
- La chloration du gant améliore le confort et élimine la sensation collante.
- La construction en nitrile protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques.
- Sans latex, sans poudre et sans silicone pour prévenir les réactions allergiques et les irritations cutanées.
Spécification
Spécification
| Chlorinated | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile biodégradable |
| Palm Thickness (English) | 4,7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Dimensions | 11 |
| Épaisseur (impériale) | 4,7 mil |
| Afficher plus |