Learn More
3M™ Combinaison de protection 4532+, bleue
Description
- Protection unique contre les liquides grâce au traitement des matériaux résistants à l’huile et à l’alcool
- Multi-couches SSMMS 52 gsm solides et douces pour des performances élevées
- Fabriqué à partir de SSMMS non tissé ultra respirant pour une libération efficace de la chaleur et de l’humidité du corps et une réduction du stress thermique
- Capuche à 3 panneaux, panneau de gousset triangulaire renforcé, fermeture éclair à 2 sens et fermeture sous patte avec bande refermable, élastiques au dos et aux chevilles pour une meilleure liberté de mouvement
- Revêtement antistatique EN 1149-5- pour réduire les décharges statiques et les risques d’étincelles
- Résistance contre les particules nucléaires EN 1073-2
- Manchettes maillées et élastique à la taille et aux chevilles pour un meilleur ajustement et une plus grande liberté de mouvement
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaison de protection |
| Dimensions | XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SSMMS non tissé |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de manchette | Tricoté |
| Type de bouchon | Fermeture éclair avant |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |