Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers gradués à échelle bleue en relief VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle bleue gravée facile à lire.
2.40€ - 266.26€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10521833
|
Vitlab™
446081 |
50 ml |
42.75€
24 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10689622
|
Vitlab™
447081 |
100 ml |
49.60€
24 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10709242
|
Vitlab™
440081 |
250 ml |
63.85€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10605173
|
Vitlab™
444081 |
3000 ml |
130.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11782729
|
Vitlab™
445081 |
5000 ml |
266.26€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10757981
|
Vitlab™
447081 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10602821
|
Vitlab™
445081 |
5000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10716831
|
Vitlab™
444081 |
3000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spécification
Transparent | |
Bécher | |
Oui | |
Échelle gravée bleue |
PP | |
Autoclavables | |
DIN EN 285 |