Learn More
mb2 Sièges bleus
Code produit. 11957264
Click to view available options
:
Hauteur : 540 mm
Code produit. 11957264
Marque: mb2 AT3XB1D1NE2D6016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chair on castors - Normal lift - Asynchronous mecanism - blue fabric upholstered
  • Siège en tissu
  • Assise et dossier large, confortable et ergonomique
  • Grande résistance à l'abrasion
  • Tissu lavable
  • Assise/ dossier en mousse de polyuréthane injectée (45kg/m3), galette d'assise en bois moulé
  • Tissu bleu en polypropylène
  • Tissu noir, recouvert d'un enduit lavable
  • Dossier réglable en profondeur et en inclinaison pour contact permanent
  • Hauteur réglable par vérin pneumatique assurant un confort d'amortissement souple et progressif
  • Piètement PVC 5 branches φ 610mm garnies de patins ou roulettes
  • Accoudoirs et repose-pieds en option
  • Siège tissus asynchrone
  • Réglage de la hauteur du dossier, de l'inclinaison de l'assise et du dossier par manette montée/descente pour un confort optimal
  • Bleu dossier réglable
  • Bleu asynchrone
Spécification
Type de produit Chaise forme haute
Couleur Bleu
Réglable (hauteur) Yes
Réglable Height
Type de dossier Ergonomic
Hauteur (métrique) 540 mm
Capacité 5 roulettes
Hauteur de siège 440 to 560 mm
Poids (métrique) 10.20 kg
Avec accoudoir No
Avec dossier Yes
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec support lombaire No
Avec inclinaison Yes
Matériau Fabric
Type de siège Desk Height