Learn More
Buerkle™ Pinces brucelles bleues à usage unique
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7182368 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Type de pointe:
Large
Pointu, incliné
Pointues
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16565210
Marque: Buerkle™ 53781050
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pinces brucelles ont une nuance unique de bleu qui ne se produit pas souvent dans les denrées alimentaires, ce qui facilite leur identification visuelle.
  • L’utilisation d’outils bleus permet donc de répondre aux exigences de l’analyse et de l’évaluation des risques HACCP en ce qui concerne les objets étrangers
  • Il s’agit là d’un critère important, particulièrement dans la transformation et la production alimentaires, ainsi que dans l’industrie des aliments pour animaux et des produits pharmaceutiques
  • Les forceps jetables conviennent au travail de laboratoire précis et conviennent parfaitement à la préhension, au levage et au déplacement de petits objets tels que des échantillons de tissus fins ou solides
  • Les poignées cannelées garantissent également une manipulation optimale et sécurisée avec une grande précision au travail
  • Les forceps en plastique léger à usage unique permettent d’alléger la tâche au travail
  • Les assistants de laboratoire fabriqués en salle blanche répondent aux normes les plus rigoureuses et évitent la contamination croisée ou les impuretés dans l’échantillon examiné
  • Les pinces brucelles de laboratoire conviennent aux applications chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire et aux utilisations scientifiques
  • Conditionnement individuel
  • Destiné à un usage unique
  • Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
  • Embout pointu / incliné : Les forceps jetables ont des pointes de préhension fines, lisses et incurvées. Différents matériaux peuvent être conservés et traités de manière fiable avec des embouts pointus
  • Embout pointu : Les forceps anatomiques ont un embout, cannelé à l’intérieur. Cela permet de saisir les matériaux sensibles de manière fiable
  • Embout large : Les forceps jetables ont des extrémités avec un embout large. L’embout large est lisse et émoussé. Il empêche le matériau d’être endommagé lorsqu’il l’est saisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de pointe Pointu, incliné
Nb par paquet 100 (packaged individually)
Longueur (impériale) 5,12 in
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 130 mm
Type de produit Forceps
Stérilité Stérile
Modèle Standard