Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in)
61 x 61 cm (24 x 24 in)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
3000 pièces
50 pièces
Description
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 8
- Propre - sans cellulose
- Matériau résistant aux déchirures et rayures de 50 g/m²
- Tissu doux et drapable
- La gamme étendue de tailles disponibles signifie moins de coupe
- La barrière hydrophobe permet la stérilisation par gaz, mais empêche la pénétration microbienne et de liquides
- Conditionné sous forme de sachets en poly étiquetés scellés avec numéro de lot et date de fabrication pour une traçabilité complète
- Certificat de conformité envoyé avec chaque expédition
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Matériau | Tissu SMS |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Plage de températures (métrique) | 121°C à 125°C |
| Dimensions (L x l) | 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in) |
| Afficher plus |