Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17871501 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in)
61 x 61 cm (24 x 24 in)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
3000 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
17871501 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) 1000 pièces
17891491 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in) 3000 pièces
17801501 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in) 3000 pièces
17811501 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in) 3000 pièces
17821501 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in) 3000 pièces
17831501 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in) 3000 pièces
17841501 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in) 1000 pièces
17851501 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in) 1000 pièces
17861501 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in) 1000 pièces
17881501 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in) 1000 pièces
17891501 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) 1000 pièces
17801511 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in) 1000 pièces
17811511 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in) 1000 pièces
17821511 61 x 61 cm (24 x 24 in) 250 pièces
17831511 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) 250 pièces
17841511 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) 250 pièces
17851511 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in) 250 pièces
17861511 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in) 250 pièces
17871511 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in) 250 pièces
17881511 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in) 250 pièces
17891511 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in) 100 pièces
17801521 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in) 100 pièces
17811521 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in) 100 pièces
17821521 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit. 17871501 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur KCRP6001212
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les emballages pour stérilisation SMS offrent une barrière microbienne et sont parfaits pour les applications de production pharmaceutique. Ils sont conçus pour être utilisés dans les procédés de stérilisation à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et au peroxyde d’hydrogène.
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Propre - sans cellulose
  • Matériau résistant aux déchirures et rayures de 88 g/m²
  • Tissu doux et drapable
  • La gamme étendue de tailles disponibles signifie moins de coupe
  • La barrière hydrophobe permet la stérilisation par gaz, mais empêche la pénétration microbienne et de liquides
  • Conditionné sous forme de sachets en poly étiquetés scellés avec numéro de lot et date de fabrication pour une traçabilité complète
  • Certificat de conformité envoyé avec chaque expédition
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon None
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Tissu SMS
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Dimensions (L x l) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
Longueur (impériale) 12 in.
Largeur (impériale) 12 in.
Type de produit Emballage pour stérilisation, ultra résistant
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 30.5 cm