Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wraps, 88 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7249788 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in)
61 x 61 cm (24 x 24 in)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
3000 pièces
50 pièces
Code produit. 17891491
Marque: Keystone Cleanroom Products KCRP60001.5X01.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les emballages pour stérilisation SMS offrent une barrière microbienne et sont parfaits pour les applications de production pharmaceutique. Ils sont conçus pour être utilisés dans les procédés de stérilisation à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène et au peroxyde d’hydrogène.
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 8
  • Propre - sans cellulose
  • Matériau résistant aux déchirures et rayures de 88 g/m²
  • Tissu doux et drapable
  • La gamme étendue de tailles disponibles signifie moins de coupe
  • La barrière hydrophobe permet la stérilisation par gaz, mais empêche la pénétration microbienne et de liquides
  • Conditionné sous forme de sachets en poly étiquetés scellés avec numéro de lot et date de fabrication pour une traçabilité complète
  • Certificat de conformité envoyé avec chaque expédition
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon None
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Tissu SMS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 30.5 cm
Sans latex Oui
Taux de transmission de vapeur d’humidité 5.1 cm
Nbre par carton 3 in.
Nb par paquet 7.6 cm
Conditionnement externe 4 in.
Conditionnement interne protecteur 6 in.
Quantité 15.2 cm
Résistant à 8 in.
Dimensions 20.3 cm
Méthode de stérilisation 22.9 cm
Plage de températures (impériale) 12 in.
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Épaisseur (impériale) 12 in.
Dimensions (L x l) 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
Longueur (impériale) 1.5 cm
Longueur (métrique) 3.8 cm
Largeur (impériale) 1.5 cm
Largeur (métrique) 3.8 cm
Type de produit Emballage pour stérilisation, ultra résistant