Learn More
Euro Protection™ Combinaison SPP bleue
Code produit 15852555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15852555 3XL 50 pièces
12033226 XL 50 pièces
12043226 2XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15852555 Fournisseur Euro Protection™ Code fournisseur 42206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.50€
    80.72€ / 50 pièces
    Économisez 188.78€
    70% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
La combinaison bleue SPP Euro Protection™ est légère, jetable et dispose d’un élastique à plusieurs points pour un bon ajustement.
  • Capuche avec élastique de serrage.
  • Fermeture éclair.
  • Élastique de serrage sur les poignets, la taille et les chevilles.
  • Légèreté
  • Jetable
  • Confortable
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions 3XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Abrasion
Certifications / conformité (Europe) 1. Annexe II, livre III, titre I, quatrième partie du code du travail2. Article R412-233. EN530 Article R4311-12
À utiliser avec (application) Visiteurs, industries agroalimentaires, nettoyage, emballage, entretien
Poids (métrique) 50 g/m2
Quantité 50/boîte