Learn More
Coverguard™ Combinaison SPP bleue
Code produit 12023226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12023226 L 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12023226 Fournisseur Coverguard™ Code fournisseur 42203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.50€
    80.72€ / 50 pièces
    Économisez 188.78€
    70% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Les combinaisons Coverguard™ SPP sont légères et très respirantes. Elles sont dotées de poignets et d’une capuche élastiques, avec fermeture éclair.
  • Légèreté et respirabilité
  • Polypropylène 50 g/m2
  • Poignets et capuche élastiques
  • Fermeture éclair
  • Bleu
Spécification
Type de produit Combinaisons universelles
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair avant
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Industries, agro-industrie, peinture, nettoyage, hygiène, visiteurs