Learn More
3M™ Combinaisons de protection bleues en polypropylène à base SMS avec pan arrière blanc
Code produit 11903784 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11903784 XL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11903784 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000109013_CLEAN
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Constructed from breathable 54 gsm SMS non-woven polypropylene, coveralls offer barrier protection against dry particles and certain liquid-chemical splash hazards. Equipped with 3-panel hood, 2-way zip and storm flap, and elasticated waist and ankles.
  • Product Type: Protective Coverall
  • Hood: 3-Panel
  • Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
  • Seams: Serged
  • Waist: Elasticated
  • Ankles: Elasticated
  • Cuff: Knitted
  • Weight: 54 gsm
  • Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions XL
Type de taille Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de protection Catégorie III
Résistance Flamme
Hauteur (impériale) 70.5 to 73.6 in.
Hauteur (métrique) 179 à 187 cm
Modèle Gousset renforcé