Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8003532
Click to view available options
Quantité d’emballage:
6 rouleaux x 630 feuilles
Conditionnement:
6 rouleaux
Code produit. 12764386
Marque: Kimberly-Clark™ 7494
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Essuyeur bleu à 1 pli à usage unique. Le produit idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie AIRFLEX™
  • Lingettes en papier jetables 1 épaisseur
  • Polyvalentes et absorbantes
  • Ne se désagrègent pas.
  • Idéales pour le nettoyage quotidien : les tâches d’essuyage légères telles que les déversements d’eau, les travaux de pulvérisation et d’essuyage, le nettoyage et le séchage des mains.
  • Rouleau à alimentation centrale adapté aux endroits fréquentés.
  • Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes L10
Longueur (impériale) 15.35 in.
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (impériale) 15.35 in
Largeur (métrique) 39 cm
Matériau Tissu AIRFLEXtrade;
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 380 x 185 mm
Format Rouleau à dévidage central
À utiliser avec (application) Pour les opérations quotidiennes de nettoyage, les petites tâches d’essuyage fréquentes et les petits déversements
À utiliser avec (équipement) Distributeur dessuyeurs Aquarius
Quantité d’emballage 6 rouleaux x 630 feuilles
Épaisseur 1 épaisseurs