Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane conique
Code produit. 12058083 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Prise Metrohm
Tête
Modèle:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12058083
Marque: SI Analytics™ 285129147
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane conique est à utiliser avec des mesures plus critiques.
  • Corps en verre avec membrane conique robuste, système de référence Ag / AgCl
  • Pour applications universelles
  • Électrolyte KCl 3 mol/l
  • Avec câble fixe de 1 m, Ø = 5 mm, connecteur DIN ou BNC et connecteur banane de 4 mm
  • SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH (fiche DIN + banane, câble fixe)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Jonction Diaphragme durci au platine
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode pH combinée
Référence interne Ag/AgCl
Membrane Cône
Modèle Blueline 14 PH
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm