Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane conique
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Prise Metrohm
Tête
Modèle:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Électrode électrolyte liquide
- Pour les mesures exigeantes
- Longueur de la tige : 120 mm
- Membrane conique en verre de type A
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Diaphragme durci au platine |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Membrane | Cône |
| Modèle | Blueline 17 PH |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Afficher plus |