Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique
Code produit. 10185350 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Connecteur à broches DIN et 2 mm, 2 mm Pin Plug
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Tête
Modèle:
BlueLine, pH 23-2
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH-P
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10185350
Marque: SI Analytics™ 285129282
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Assurez une mesure précise et rapide grâce à une fabrication de précision et à des matériaux de haute qualité. L’électrode de pH combinée BlueLine SI Analytics™ avec membrane cylindrique est dotée d’un gel électrolytique et d’une tige en plastique pour une utilisation générale.
  • Corps en plastique avec système de référence Ag/AgCl. 
  • Gel électrolytique
  • Câble fixe de 1 m, Ø = 5 mm, connecteur DIN ou BNC et connecteur banane de 4 mm
  • Pour applications universelles
  • SCHOTT™ Instruments BlueLine 28 capteur de pH (fiche DIN + banane, câble fixe, capteur PT 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Jonction Diaphragme en fibre
Matériau Plastique
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode pH combinée
Référence interne Ag/AgCl
Membrane Cylindrique
Modèle Blueline 28 PH-P
Gamme de température (métrique) -5°C à +80°C
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm