Learn More
SI Analytics™ Électrodes de capteur spéciales Blueline
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Jonction:
Diaphragme annulaire KPG
Diaphragme de joint rodé
Diaphragme durci au platine
Diaphragme en fibre
Diaphragme à trou
Membrane en céramique
Longueur (métrique):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrodes de pH pour les mesures de surface
- Pour de petits volumes d’échantillons
- Pour l’eau ultra-pure et les émulsions ou les mesures dans des échantillons semi-solides
- Disponible en tant qu’électrode redox ou électrode de conductivité pour milieux à faible teneur ionique
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de précision de pH 13 |
| Types de connecteurs | Tête |
| Jonction | Diaphragme de joint rodé |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Membrane | Cylindrique |
| Modèle | Blueline 13 PH |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +100°C |
| Afficher plus |