Learn More
SI Analytics™ Électrode de pH combinée BlueLine avec membrane cylindrique
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Connecteur à broches DIN et 2 mm, 2 mm Pin Plug
DIN
Fiche banane DIN et 4 mm, 4 mm Banana Plug
Tête
Modèle:
BlueLine, pH 23-2
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH-P
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Disponible dans un large choix de différents types de connexion
- Destinée à un usage général
- Longueur de la tige : 120 mm
- Membrane cylindrique en verre de type A
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | Connecteur à broches DIN et 2 mm, 2 mm Pin Plug |
| Jonction | Diaphragme en fibre |
| Matériau | Plastique |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Électrode pH combinée |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Membrane | Cylindrique |
| Modèle | Blueline 28 PH-P |
| Gamme de température (métrique) | -5°C à +80°C |
| Longueur (métrique) | 120mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction