Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm
Conditionnement:
3000 pièces
Description
- Excellent combination of the synthetic polyester strength and cleanliness with the absorbent characteristics of cellulose
- Blue color allows differentiation for guarding against migration into critical areas
- Smooth, absorbent and durable
- Low extractable levels and particle counts
Spécification
Spécification
| Type de produit | Surface Wiper |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30 cm |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 30 x 30 cm |
| À utiliser avec (application) | ISO Class 5-8 |