missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BML-284, MedChemExpress

Code produit. 16401306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16401306

Marque: Medchem Express HY19987

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.

BML-284 is a potent and cell-permeable Wnt signaling activator. BML-284 induces TCF-dependent transcriptional activity with an EC50 of 700 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau BML-284
CAS 853220-52-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H18N4O3
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (285.41 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(NCC3=CC=C(OCO4)C4=C3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 350.37
Poids de la formule 350.37
Pourcentage de pureté 97.48%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis