Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes BMP™71 – version QWERTY UE avec suite LAB Brady Workstation
Click to view available options
:
Résolution : 300 dpi
Description
- La BMP™71, une imprimante intelligente pour tous vos besoins
- Cette imprimante mobile Brady de nouvelle génération vous aide à faire face à chaque situation, accélère l’étiquetage et vous permet de ne pas vous interrompre.
- Elle imprime n’importe quelle étiquette à découper ou continue, y compris les étiquettes personnalisées, jusqu’à 50,8 mm dans plus de 30 matériaux différents.
- Son clavier QWERTY complet permet de taper rapidement à deux mains, et l’écran couleur élargi vous montre l’intégralité de l’étiquette en une fois.
- Elle fonctionne avec une batterie NiMH rechargeable ou une alimentation CA.
- Garantie 2 ans.
- La BMP™71 est fournie avec la suite logicielle d’identification de laboratoire Brady Workstation qui vous permet de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.
- Cette suite combine des applications logicielles fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d’identification en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Écran tactile couleur |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (métrique) | 241,30 mm |
| Hauteur (métrique) | 332,70 mm |
| Profondeur (métrique) | 116,80 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 116.80 x 241.30 x 332.70 mm |
| Capacité de couleur | Monochrome |
| Comprend | Mallette rigide avec batterie NiMH rechargeable, adaptateur secteur, câble de communication USB, adaptateur de rouleau de matériau TLS2200&trade ; / HandiMarkTM, guide de démarrage rapide, CD de produit (avec pilote d'imprimante, didacticiels, guide de l'utilisateur complet), kit de nettoyage, suite d'identification de laboratoire Brady Workstation, M71C-2000-595-WT, M71-31-423 et M71-R6000. |
| Vitesse d’impression | 38,00 mm/s |
| Résolution | 300 dpi |
| Afficher plus |