Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle inviolable Defender™ de série BMP™71 TLS 2200™ - Blanches
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
- À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -40 à 180°F (-40 à 82°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155 |
| Description | Étiquette |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Blanc |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Vinyle |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’étiquetage BMP™61 ; imprimante d’étiquettes BMP™71 ; système d’étiquetage thermique TLS 2200™ ; système d’étiquetage thermique TLS-PC LINK™ |
| Afficher plus |