Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle inviolable Defender™ de série BMP™71 TLS 2200™ - Blanches
Code produit. p-7111379
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
1,9 x 3 in
1 x 1,5 in
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10221862
Marque: Brady™ 018701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes en vinyle inviolable (B-351) sont conçues pour se casser facilement afin de montrer les signes d’altération des produits et d’empêcher le retrait de l’étiquette en un seul morceau.
  • En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
  • À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
  • Température de service de -40 à 180°F (-40 à 82°C)
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000 ; ASTM D 2979 ; ASTM G 155
Description Étiquette
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Blanc
Format Rouleau
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
À utiliser avec (équipement) Système d’étiquetage BMP™61 ; imprimante d’étiquettes BMP™71 ; système d’étiquetage thermique TLS 2200™ ; système d’étiquetage thermique TLS-PC LINK™
Étiquettes par rangée 1
Langues Pas de texte
Quantité 500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1 x 0,5 po (l x H)
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) de la zone imprimable 1 po
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 73,66 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 po
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,5 in