Learn More
Brady™ Kit d’imprimante de laboratoire portative EU
Code produit. 15238957
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15238957
Marque: Brady™ 134474
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Étiqueteuse tout-en-un pour les laboratoires de recherche, universitaires et cliniques.
  • Pour créer des étiquettes lisibles pour les surfaces planes, courbes ou fortement texturées
  • Restent collées pendant des années
  • Résistent à l’exposition aux températures extrêmes et aux produits chimiques
Spécification
Type de produit Kit d'impression d'étiquettes EU
Type d’affichage Écran LCD monochrome
À utiliser avec (équipement) Vial and Tube Labels, Slide Labels, Straw Labels, Bottle and Dish Labels
Print Technology Transfert thermique
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 235 mm
Profondeur (métrique) 50 mm
Dimensions (L x l) 235 x 125 mm
Dimensions (L x l x H) 50 x 125 x 235 mm
Capacité de couleur Monochrome
Comprend Imprimante, batterie Li-ion, cordon d'alimentation, lanière, guide de démarrage rapide, cartouche d'étiquettes M21-750-7425
Langues Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc.
Vitesse d’impression 10 mm/sec
Résolution 203 dpi
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire
Quantité 1 boîte
Détails du bloc d’alimentation 6 piles AA, batterie rechargeable, adaptateur secteur