Learn More
Brady™ Kit d’imprimante pour étiquettes BMP21-Plus
Code produit. 15214916
Click to view available options
:
Inclut : Batterie Li-ion et cordon d’alimentation EU
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15214916
Marque: Brady™ 134458
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’imprimante portable BMP21-PLUS est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs des télécom/datacom, de l’électricité et de l’industrie générale. Technologie Smart Cell.
  • Facilité d'utilisation: Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapide
  • Accessoire multifonctions avec aimant, lampe de poche et support rétractable pour une manipulation aisée
  • Technologie Smart Cell permettant la configuration et le formatage automatiques des étiquettes pour fils à enrouler, borniers et panneaux de connexion, des étiquettes drapeaux pour câbles et des étiquettes générales
  • Garantie 2 ans
  • L'étiqueteuse portable BMP™21-PLUS est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs de la communication voix/données, de l'électricité et de l'industrie générale
  • Grâce aux consommables spécialement conçus pour les environnements difficiles, l'étiqueteuse BMP™21-PLUS permet de créer rapidement et facilement des étiquettes claires qui restent en place pendant de nombreuses années, malgré les températures extrêmes et les surfaces incurvées ou très texturées
  • L'imprimante portable BMP21-PLUS est une étiqueteuse tout-en-un destinée aux équipes œuvrant dans les secteurs des télécom/datacom, de l'électricité et de l'industrie générale
  • Outre son intelligence et sa robustesse, ses cartouches prêtes à l'emploi, sa batterie au lithium-ion rechargeable, ses protections en caoutchouc et sa garantie de deux ans lui permettent d'affronter les rigueurs quotidiennes de tout travail
  • Consommables de qualité industrielle et durable
  • Impression d'étiquettes d'identification durables sur toute leur largeur allant de 6 à 19 mm, pour maximiser le nombre de données imprimées
  • Ajustement de la longueur des étiquettes à l'aide du consommable continu haute performance
  • La réponse à vos besoins, avec 7 matériaux durables spécifiques à différents secteurs industriels
  • Extrêmement robuste et durable: étiqueteuse très robuste et résistante aux chutes grâce aux protections moulées en caoutchouc
  • Massicot ergonomique et système de retenue de l'étiquette après la découpe l'empêchant de tomber
  • Facilité d'utilisation: Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapide
  • Étiqueteuse portable BMP21-PLUS - Version EU
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes
Type d’affichage LCD
Print Technology Transfert thermique
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 235 mm
Profondeur (métrique) 50 mm
Dimensions (L x l) 19 mm
Capacité de couleur Monochrome
Description Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS - Kit - EU
Comprend Imprimante BMP21-PLUS, batterie Li-Ion, cordon d'alimentation européen
Langues Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc.
Mémoire Sauvegarde 12 fichiers
Vitesse d’impression 10 mm/sec
Résolution 203 dpi
Types de connecteurs 6 piles AA, alimentation, batterie Li-Ion
Plage de températures (métrique) 4 à 49°C
Poids (métrique) 0,75 kg
À utiliser avec (application) Identification de stock, étiquetage allégé, étiquetage de panneaux de brassage, plaques signalétiques, marquage de borniers, étiquettes de câbles et de fils, identification générale et industrielle, communications vocales et de données
Quantité 1 pièce
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation 6 piles AA, batterie rechargeable, adaptateur secteur