Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polypropylène BMP51 BMP61 M611
Click to view available options
Dimensions (impériale):
0,375 x 1 in
1,5 x 1,9 in
1 x 1,5 in
À utiliser avec (équipement):
Système d’étiquetage BMP™ 61, BradyPrinter™ M611
Étiquettes BMP™ 51, 41 étiquettes et 53 imprimantes d’étiquettes
Quantité:
100 / boîte
240 / boîte
250/paquet
250 / boîte
Conditionnement:
100 pièces
240 pièces
250 pièces
500 pièces
Description
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à transfert thermique
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Température de service de -112 à 158°C (-80 à 70°F)
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | blanc |
| Matériau | en PP |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’étiquetage BMP™ 61, BradyPrinter™ M611 |
| Quantité | 250 / boîte |
| Dimensions (impériale) | 1 x 1,5 in |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 po. |
| Largeur (impériale) | 1,5 in |
| Hauteur (impériale) | 1 po. |